6-Bromindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 513 DKK
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromindol 98%
6-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 70…75 °C/0,01mmHg
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238550
CAS-nummer: 52415-29-9