2-Aminobenzensulfonamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 785 DKK
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobenzensulfonamid 98%
2-Aminobenzensulfonamid
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Smeltepunkt: 153…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007932
CAS-nummer: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1