Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27527-1G OR27527-250MG OR27527-5G OR27527-500MG
APOSOR27527-1GEA 1150 DKK
APOSOR27527-1G APOSOR27527-250MG APOSOR27527-5G APOSOR27527-500MG
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Kogepunkt: 38…40 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00220052
CAS-nummer: 106315-37-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III