2-Iod-3-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27519-1G OR27519-25G OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA 164 DKK
APOSOR27519-1G APOSOR27519-25G APOSOR27519-5G
2-Iod-3-nitrobenzoesyre
2-Iod-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277941
CAS-nummer: 5398-69-6