Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27512-1G OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA 678 DKK
APOSOR27512-1G APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157624
CAS-nummer: 5409-45-0