3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 164 DKK
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C8H4Br2S2
Molekylvægt: 324.0554 g/mol
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114806
CAS-nummer: 51751-44-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III