5-Hydroxy-2-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 208 DKK
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesyre
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017566
CAS-nummer: 610-37-7