Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 1400 DKK
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formel: C₉H₁₀BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842613
CAS-nummer: 1031927-15-7