2-Brom-6-nitrotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 458 DKK
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Brom-6-nitrotoluen
2-Brom-6-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 108…110 °C/3,3mmHg
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009792
CAS-nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4