3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 164 DKK
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017605
CAS-nummer: 2314-36-5