3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 218 DKK
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molekylvægt: 279.92 g/mol
Smeltepunkt: 181…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016980
CAS-nummer: 2973-77-5