1,3-Dimethyluracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G
OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA
186
DKK
APOSOR27441-25G
APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Smeltepunkt: 119…125 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00038065 CAS-nummer: 874-14-6 |