1,3-Dimethyluracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 186 DKK
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molekylvægt: 140.14 g/mol
Smeltepunkt: 119…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038065
CAS-nummer: 874-14-6