3,6-Dibromopyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2744-25G OR2744-5G OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA 513 DKK
APOSOR2744-25G APOSOR2744-5G APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Smeltepunkt: 117…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233947
CAS-nummer: 17973-86-3