Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
OR2743-25G OR2743-1G OR2743-5G
APOSOR2743-25GEA 502 DKK
APOSOR2743-25G APOSOR2743-1G APOSOR2743-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
Molekylvægt: 96.09 g/mol
Smeltepunkt: 174…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173726
CAS-nummer: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3