Methyl5-Bromnicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromonicotinate
OR27415-100G OR27415-25G OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA 414 DKK
APOSOR27415-100G APOSOR27415-25G APOSOR27415-5G
Methyl5-Bromnicotinat
Methyl5-Bromnicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216.03 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173668
CAS-nummer: 29681-44-5