Methyl6-chlornicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-chloronicotinate
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 164 DKK
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
Methyl6-chlornicotinat 98%
Methyl6-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171.58 g/mol
Smeltepunkt: 83…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023420
CAS-nummer: 73781-91-6