Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27391-100G OR27391-25G OR27391-5G
APOSOR27391-100GEA 915 DKK
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formel: C₅H₈OS
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006660
CAS-nummer: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7