2-Chlor-6-methoxyisonicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 240 DKK
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsyre
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsyre
Formel: C₇H₆ClNO₃
Kogepunkt: 192…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173928
CAS-nummer: 15855-06-8