2,5-Diiodthiophen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR2734-25G
OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA
1380
DKK
APOSOR2734-25G
APOSOR2734-5G
2,5-Diiodthiophen 99%
2,5-Diiodothiophene
Formel:
C₄H₂I₂S Kogepunkt: 139…140 °C Smeltepunkt: 41…42 °C Flammepunkt: 96 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00014525 CAS-nummer: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |