2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 2360 DKK
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00714902
CAS-nummer: 24068-15-3