4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 2870 DKK
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₈H₉N₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052758
CAS-nummer: 175204-69-0