Benzamidoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27223-5G OR27223-1G OR27223-10G
APOSOR27223-5GEA 186 DKK
APOSOR27223-5G APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formel: C₇H₈N₂O
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031485
CAS-nummer: 613-92-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III