3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 240 DKK
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
Smeltepunkt: 185…190 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043888
CAS-nummer: 59337-89-2