4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 218 DKK
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052695
CAS-nummer: 68176-57-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III