4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27157-1G OR27157-250MG OR27157-500MG OR27157-2.5G OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA 2460 DKK
APOSOR27157-1G APOSOR27157-250MG APOSOR27157-500MG APOSOR27157-2.5G APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 195…199 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00178744
CAS-nummer: 61799-78-8