2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 850 DKK
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₆Cl₂N₂
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052631
CAS-nummer: 91591-63-8