2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27085-1G OR27085-10G
APOSOR27085-1GEA 1160 DKK
APOSOR27085-1G APOSOR27085-10G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067869
CAS-nummer: 140413-44-1