3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulphanylisonicotinate
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 2590 DKK
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Smeltepunkt: 213…214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052275
CAS-nummer: 56891-69-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III