N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27025-1G OR27025-10G OR27025-5G
APOSOR27025-1GEA 218 DKK
APOSOR27025-1G APOSOR27025-10G APOSOR27025-5G
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 33560-47-3