4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(4-Bromophenyl)-2-chloroacetamide, N1-(4-bromophenyl)-2-chloroacetamide
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 1400 DKK
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formel: C₈H₇BrClNO
Molekylvægt: 248.5043 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018903
CAS-nummer: 2564-02-5