4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 1260 DKK
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₃
Molekylvægt: 223.23 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05257026
CAS-nummer: 5367-65-7