2-(4-Chlorphenyl)indol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 262 DKK
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorphenyl)indol
2-(4-Chlorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀ClN
Smeltepunkt: 205…207 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047159
CAS-nummer: 1211-35-4