3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 1090 DKK
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Kogepunkt: 155…158 °C
Massefylde: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037150
CAS-nummer: 2892-62-8