3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 186 DKK
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 123…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221716
CAS-nummer: 4198-90-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III