2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
OR26855-25G OR26855-5G OR26855-100G
APOSOR26855-25GEA 436 DKK
APOSOR26855-25G APOSOR26855-5G APOSOR26855-100G
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.1700 g/mol
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238591
CAS-nummer: 58537-99-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III