2,6-Dibrom-4-Chloranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 676 DKK
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibrom-4-Chloranilin 97%
2,6-Dibrom-4-Chloranilin
Formel: C₆H₄Br₂ClN
Molekylvægt: 285.37 g/mol
Kogepunkt: 301
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051750
CAS-nummer: 874-17-9