3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 164 DKK
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₆H₆O₄
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00101316
CAS-nummer: 5222-73-1