3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 414 DKK
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Molekylvægt: 170.16 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C/0.1mmHg
Massefylde: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001333
CAS-nummer: 5231-87-8