4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 622 DKK
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126471
CAS-nummer: 1457-92-7