Boc-L-cyclopropylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2677-1G OR2677-5G OR2677-10G
APOSOR2677-1GEA 226 DKK
APOSOR2677-1G APOSOR2677-5G APOSOR2677-10G
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 79 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659132
CAS-nummer: 155976-13-9