4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 676 DKK
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 97…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017023
CAS-nummer: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7