1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 513 DKK
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 182…185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00056021
CAS-nummer: 62368-29-0