2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA 480 DKK
APOSOR2664-1G APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Molekylvægt: 219.0878 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669594
CAS-nummer: 1012084-56-8