1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
OR26592-1G OR26592-250MG OR26592-500MG OR26592-5G
APOSOR26592-1GEA 1430 DKK
APOSOR26592-1G APOSOR26592-250MG APOSOR26592-500MG APOSOR26592-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formel: C₁₆H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027612
CAS-nummer: 14802-30-3