5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 3-Amino-4-nitroanisole
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 600 DKK
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formel: C7H8N2O3
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179573
CAS-nummer: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4