4-Amino-3-methoxyphenylboronsyrepinacolester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 258 DKK
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronsyrepinacolester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronsyrepinacolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₃
Smeltepunkt: 113…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795657
CAS-nummer: 461699-81-0