2-Chlor-5-methoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 164 DKK
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chlor-5-methoxybenzoesyre 99%
2-Chlor-5-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186.59 g/mol
Smeltepunkt: 170…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466261
CAS-nummer: 6280-89-3