2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 763 DKK
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038818
CAS-nummer: 56961-30-9