4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26454-1G OR26454-5G OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA 164 DKK
APOSOR26454-1G APOSOR26454-5G APOSOR26454-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 97…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126498
CAS-nummer: 31680-08-7